Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Acetylcholine receptor subunit gamma Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Acetylcholine receptor subunit gamma, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9069-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057561
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_005190.4
Acetylcholine receptor subunit gamma Protein
Research Use Only
CHRNG
Recombinant Protein
Yeast
RNQEERLLAD LMQNYDPNLR PAERDSDVVN VSLKLTLTNL ISLNEREEAL TTNVWIEMQW CDYRLRWDPR DYEGLWVLRV PSTMVWRPDI VLENNVDGVF EVALYCNVLV SPDGCIYWLP PAIFRSACSI SVTYFPFDWQ NCSLIFQSQT YSTNEIDLQL SQEDGQTIEW IFIDPEAFTE NGEWAIQHRP AKMLLDPAAP AQEAGHQKVV FYLLIQRK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1146
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol