Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACADVL Protein
A cDNA sequence encoding the ACADVL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 37
Nombre ACADVL Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen ACADVL
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15975618
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10935-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15955618
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10935-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15965618
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10935-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
37
Research Use Only
ACADVL
Human
His
The 0.5 mg/ml protein solution contains 20mM Tris-HCl buffer pH 8.0, 1mM DTT, 1mM EDTA, 10% glycerol and 100mM NaCl.
ACADVL Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAGGAAQLAL DKSDSHPSDA LTRKKPAKAE SKSFAVGMFK GQLTTDQVFP YPSVLNEEQT QFLKELVEPV SRFFEEVNDP AKNDALEMVE ETTWQGLKEL GAFGLQVPSE LGGVGLCNTQ YARLVEIVGM HDLGVGITLG AHQSIGFKGI LLFGTKAQKE KYLPKLASGE TVAAFCLTEP SSGSDAASIR TSAVPSPCGK YYTLNGSKLW ISNGGLADIF TVFAKTPVTD PATGAVKEKI TAFVVERGFG GITHGPPEKK MGIKASNTAE VFFDGVRVPS ENVLGEVGSG FKVAMHILNN GRFGMAAALA GTMRGIIAKA VDHATNRTQF GEKIHNFGLI QEKLARMVML QYVTESMAYM VSANMDQGAT DFQIEAAISK IFGSEAAWKV TDECIQIMGG MGFMKEPGVE RVLRDLRIFR IFEGTNDILR LFVALQGCMD KGKELSGLGS ALKNPFGNAG LLLGEAGKQL RRRAGLGSGL SLSGLVHPEL SRSGELAVRA LEQFATVVEA KLIKHKKGIV NEQFLLQRLA DGAIDLYAMV VVLSRASRSL SEGHPTAQHE KMLCDTWCIE AAARIREGMA ALQSDPWQQE LYRNFKSISK ALVERGGVVT SNPLGF
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.