Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACAD8 Protein
A cDNA sequence encoding the ACAD8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 27034 |
---|---|
Nombre | ACAD8 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | ACAD8 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15955608
|
enQuireBio™
QP10931-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15945608
|
enQuireBio™
QP10931-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935608
|
enQuireBio™
QP10931-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
27034 | |
Research Use Only | |
ACAD8 | |
Human | |
His | |
The ACAD8 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 30% glycerol. |
ACAD8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLVQTGHR SLTSCIDPSM GLNEEQKEFQ KVAFDFAARE MAPNMAEWDQ KELFPVDVMR KAAQLGFGGV YIQTDVGGSG LSRLDTSVIF EALATGCTST TAYISIHNMC AWMIDSFGNE EQRHKFCPPL CTMEKFASYC LTEPGSGSDA ASLLTSAKKQ GDHYILNGSK AFISGAGESD IYVVMCRTGG PGPKGISCIV VEKGTPGLSF GKKEKKVGWN SQPTRAVIFE DCAVPVANRI GSEGQGFLIA VRGLNGGRIN IASCSLGAAH ASVILTRDHL NVRKQFGEPL ASNQYLQFTL ADMATRLVAA RLMVRNAAVA LQEERKDAVA LCSMAKLFAT DECFAICNQA LQMHGGYGYL KDYAVQQYVR DSRVHQILEG SNEVMRILIS RSLLQE | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |