Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ABHD5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ABHD5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7831-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16021061
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_057090.2
ABHD5 Protein
Research Use Only
ABHD5
Recombinant Protein
E. coli
AAEEEEVDSA DTGERSGWLT GWLPTWCPTS ISHLKEAEEK MLKCVPCTYK KEPVRISNGN KIWTLKFSHN ISNKTPLVLL HGFGGGLGLW ALNFGDLCTN RPVYAFDLLG FGRSSRPRFD SDAEEVENQF VESIEEWRCA LGLDKMILLG HNLGGFLAAA YSLKYPSRVN HLILVEPWGF PERPDLADQD RPIPVWIRAL GAALTPFNPL AGLRIAGPFG LSLVQRLRPD FKRKYSSMFE DDTVTEYIYH CNVQTPSGET AFKNMTIPYG WAKRPMLQRI GKMHPDIPVS VIFGARSCID GNSGTSIQSL RPHSYVKTIA ILGAGHYVYA DQPEEFNQKV KEICDTVD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51099
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol