Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ABCB8 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens(Human) ABCB8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP10021-iv-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15922768
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001269220.1
ABCB8 Protein
Research Use Only
ABCB8
Recombinant Protein
E. coli
GKTGQLHKAE GEYSDGYRSS SLLRAVAHLR SQLWAHLPRA PLAPRWSPSA WCWVGGALLG PMVLSKHPHL CLVALCEAEE APPASSTPHV VGSRFNWKLF WQFLHPHLLV LGVAVVLALG AALVNVQIPL LLGQLVEVVA KYTRDHVGSF MTESQNLSTH LLILYGVQGL LTFGYLVLLS HVGERMAVDM RRALFSSLLR QDITFFDANK TGQLVSRLTT DVQEFKSSFK LVISQGLRSC TQVAGCLVSL SMLSTRLTLL LMVATPALMG VGTLMGSGLR KLSRQCQEQI ARAMGVADEA LGNVRTVRAF AMEQREEERY GAELEACRCR AEELGRGIAL FQGLSNIAFN CMVLGTLFIG GSLVAGQQLT GGDLMSFLVA SQTVQRSMAN LSVLFGQVVR GLSAGARVFE YMALNPCIPL SGGCCVPKEQ LRGSVTFQNV CFSYPCRPGF EVLKDFTLTL PPGKIVALVG QSGGGKTTVA SLLERFYDPT AGVVMLDGRD LRTLDPSWLR GQVVGFISQE PVLFGTTIME NIRFGKLEAS DEEVYTAARE ANAHEFITSF PEGYNTVVGE RGTTLSGGQK QRLAIARALI KQPTVLILDE ATSALDAESE RVVQEALDRA SAGRTVLVIA HRLSTVRGAH CIVVMADGRV WEAGTH
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
11194
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol