Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human A2M Protein
A cDNA sequence encoding the A2M was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2370.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 2 |
---|---|
Nombre | A2M Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | A2M |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15985578
|
enQuireBio™
QP10922-200UG |
200 μg |
137.00€
200 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15975578
|
enQuireBio™
QP10922-1MG |
1 mg |
301.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15965578
|
enQuireBio™
QP10922-10MG |
10 mg |
2370.00€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
2 | |
Research Use Only | |
A2M | |
Human | |
Untagged | |
Lyophilized from 0.02M TRIS, 0.15M NaCl and 0.1M Sucrose, pH 8.0. |
A2M Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Human | |
MGKNKLLHPS LVLLLLVLLP TDASVSGKPQ YMVLVPSLLH TETTEKGCVL LSYLNETVTV SASLESVRGN RSLFTDLEAE NDVLHCVAFA VPKSSSNEEV MFLTVQVKGP TQEFKKRTTV MVKNEDSLVF VQTDKSIYKP GQTVKFRVVS MDENFHPLNE LIPLVYIQDP KGNRIAQWQS FQLEGGLKQF SFPLSSEPFQ GSYKVVVQKK SGGRTEHPFT VEEFVLPKFE VQVTVPKIIT ILEEEMNVSV CGLYTYGKPV PGHVTVSICR KYSDASDCHG EDSQAFCEKF SGQLNSHGCF YQQVKTKVFQ LKRKEYEMKL HTEAQIQEEG TVVELTGRQS SEITRTITKL SFVKVDSHFR QGIPFFGQVR LVDGKGVPIP NKVIFIRGNE ANYYSNATTD EHGLVQFSIN TTNVMGTSLT VRVNYKDRSP CYGYQWVSEE HEEAHHTAYL VFSPSKSFVH LEPMSHELPC GHTQTVQAHY ILNGGTLLGL KKLSFYYLIM AKGGIVRTGT HGLLVKQEDM KGHFSISIPV KSDIAPVARL LIYAVLPTGD VIGDSAKYDV ENCLANKVDL SFSPSQSLPA SHAHLRVTAA PQSVCALRAV DQSVLLMKPD AELSASSVYN LLPEKDLTGF PGPLNDQDNE DCINRHNVYI NGITYTPVSS TNEKDMYSFL EDMGLKAFTN SKIRKPKMCP QLQQYEMHGP EGLRVGFYES DVMGRGHARL VHVEEPHTET VRKYFPETWI WDLVVVNSAG VAEVGVTVPD TITEWKAGAF CLSEDAGLGI SSTASLRAFQ PFFVELTMPY SVIRGEAFTL KATVLNYLPK CIRVSVQLEA SPAFLAVPVE KEQAPHCICA NGRQTVSWAV TPKSLGNVNF TVSAEALESQ ELCGTEVPSV PEHGRKDTVI KPLLVEPEGL | |
Greater than 96.0%. |