Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8412-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054471
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000960.2
60S ribosomal protein L5 Protein
Research Use Only
RPL5
Recombinant Protein
E. coli
GFVKVVKNKA YFKRYQVKFR RRREGKTDYY ARKRLVIQDK NKYNTPKYRM IVRVTNRDII CQIAYARIEG DMIVCAAYAH ELPKYGVKVG LTNYAAAYCT GLLLARRLLN RFGMDKIYEG QVEVTGDEYN VESIDGQPGA FTCYLDAGLA RTTTGNKVFG ALKGAVDGGL SIPHSTKRFP GYDSESKEFN AEVHRKHIMG QNVADYMRYL MEEDEDAYKK QFSQYIKNSV TPDMMEEMYK KAHAAIRENP VYEKKPKKEV KKKRWNRPKM SLAQKKDRVA QKKASFLRAQ ERAAES
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6125
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol