Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L35a Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L35a, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6621-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054610
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000987.2
60S ribosomal protein L35a Protein
Research Use Only
RPL35A
Recombinant Protein
E. coli
MSGRLWSKAI FAGYKRGLRN QREHTALLKI EGVYARDETE FYLGKRCAYV YKAKNNTVTP GGKPNKTRVI WGKVTRAHGN SGMVRAKFRS NLPAKAIGHR IRVMLYPSRI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6165
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol