Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L35a Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L35a, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_000987.2
ID de gen (Entrez) 6165
Nombre 60S ribosomal protein L35a Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16004610
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6621-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16024610
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6621-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16014610
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6621-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16034610
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6621-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16044610
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6621-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16054610
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6621-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_000987.2
60S ribosomal protein L35a Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
6165
Research Use Only
RPL35A
Recombinant Protein
E. coli
MSGRLWSKAI FAGYKRGLRN QREHTALLKI EGVYARDETE FYLGKRCAYV YKAKNNTVTP GGKPNKTRVI WGKVTRAHGN SGMVRAKFRS NLPAKAIGHR IRVMLYPSRI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.