Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L30 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L30, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6620-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16084600
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000980.1
60S ribosomal protein L30 Protein
Research Use Only
RPL30
Recombinant Protein
E. coli
MVAAKKTKKS LESINSRLQL VMKSGKYVLG YKQTLKMIRQ GKAKLVILAN NCPALRKSEI EYYAMLAKTG VHHYSGNNIE LGTACGKYYR VCTLAIIDPG DSDIIRSMPE QTGEK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6156
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol