Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L18 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L18, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8388-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054361
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000970.1
60S ribosomal protein L18 Protein
Research Use Only
RPL18
Recombinant Protein
E. coli
GVDIRHNKDR KVRRKEPKSQ DIYLRLLVKL YRFLARRTNS TFNQVVLKRL FMSRTNRPPL SLSRMIRKMK LPGRENKTAV VVGTITDDVR VQEVPKLKVC ALRVTSRARS RILRAGGKIL TFDQLALDSP KGCGTVLLSG PRKGREVYRH FGKAPGTPHS HTKPYVRSKG RKFERARGRR ASRGYK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6141
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol