Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8323-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16064011
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001030168.1
60S ribosomal protein L14 Protein
Research Use Only
RPL14
Recombinant Protein
E. coli
VFRRFVEVGR VAYVSFGPHA GKLVAIVDVI DQNRALVDGP CTQVRRQAMP FKCMQLTDFI LKFPHSAHQK YVRQAWQKAD INTKWAATRW AKKIEARERK AKMTDFDRFK VMKAKKMRNR IIKNEVKKLQ KAALLKASPK KAPGTKGTAA AAAAAAAAKV PAKKITAASK KAPAQKVPAQ KATGQKAAPA PKAQKGQKAP AQKAPAPKAS GKK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9045
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol