Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S acidic ribosomal protein P2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S acidic ribosomal protein P2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8404-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16094421
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000995.1
60S acidic ribosomal protein P2 Protein
Research Use Only
RPLP2
Recombinant Protein
E. coli
MRYVASYLLA ALGGNSSPSA KDIKKILDSV GIEADDDRLN KVISELNGKN IEDVIAQGIG KLASVPAGGA VAVSAAPGSA APAAGSAPAA AEEKKDEKKE ESEESDDDMG FGL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6181
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol