Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S acidic ribosomal protein P0 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S acidic ribosomal protein P0, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6623-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16074620
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000993.1
60S acidic ribosomal protein P0 Protein
Research Use Only
RPLP0
Recombinant Protein
E. coli
MPREDRATWK SNYFLKIIQL LDDYPKCFIV GADNVGSKQM QQIRMSLRGK AVVLMGKNTM MRKAIRGHLE NNPALEKLLP HIRGNVGFVF TKEDLTEIRD MLLANKVPAA ARAGAIAPCE VTVPAQNTGL GPEKTSFFQA LGITTKISRG TIEILSDVQL IKTGDKVGAS EATLLNMLNI SPFSFGLVIQ QVFDNGSIYN PEVLDITEET LHSRFLEGVR NVASVCLQIG YPTVASVPHS IINGYKRVLA LSVETDYTFP LAEKVKAFLA DPSAFVAAAP VAAATTAAPA AAAAPAKVEA KEESEESDED MGFGLFD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6175
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol