missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 43346 Protein
A cDNA sequence encoding the 43346 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | 43346 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15915558
|
enQuireBio™
QP10913-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905558
|
enQuireBio™
QP10913-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15995548
|
enQuireBio™
QP10913-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
43346 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SEPT3 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSKGLPE TRTDAAMSEL VPEPRPKPAV PMKPMSINSN LLGYIGIDTI IEQMRKKTMK TGFDFNIMVV GQSGLGKSTL VNTLFKSQVS RKASSWNREE KIPKTVEIKA IGHVIEEGGV KMKLTVIDTP GFGDQINNEN CWEPIEKYIN EQYEKFLKEE VNIARKKRIP DTRVHCCLYF ISPTGHSLRP LDLEFMKHLS KVVNIIPVIA KADTMTLEEK SEFKQRVRKE LEVNGIEFYP QKEFDEDLED KTENDKIRQE SMPFAVVGSD KEYQVNGKRV LGRKTPWGII EVENLNHCEF ALLRDFVIRT HLQDLKEVTH NIHYETYRAK RLNDNGGLPP GEGLLGTVLP PVPATPCPTA E | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |