missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human 40S ribosomal protein S24 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 40S ribosomal protein S24, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8409-ec-500ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16084451

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001017.1
40S ribosomal protein S24 Protein
Research Use Only
RPS24
Recombinant Protein
E. coli
NDTVTIRTRK FMTNRLLQRK QMVIDVLHPG KATVPKTEIR EKLAKMYKTT PDVIFVFGFR THFGGGKTTG FGMIYDSLDY AKKNEPKHRL ARHGLYEKKK TSRKQRKERK NRMKKVRGTA KANVGAGKKP KE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6229
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales