Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 40S ribosomal protein S24 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 40S ribosomal protein S24, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8409-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16074451
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001017.1
40S ribosomal protein S24 Protein
Research Use Only
RPS24
Recombinant Protein
E. coli
NDTVTIRTRK FMTNRLLQRK QMVIDVLHPG KATVPKTEIR EKLAKMYKTT PDVIFVFGFR THFGGGKTTG FGMIYDSLDY AKKNEPKHRL ARHGLYEKKK TSRKQRKERK NRMKKVRGTA KANVGAGKKP KE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6229
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol