Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 40S ribosomal protein S16 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 40S ribosomal protein S16, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8410-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16044461
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001011.1
40S ribosomal protein S16 Protein
Research Use Only
RPS16
Recombinant Protein
E. coli
PSKGPLQSVQ VFGRKKTATA VAHCKRGNGL IKVNGRPLEM IEPRTLQYKL LEPVLLLGKE RFAGVDIRVR VKGGGHVAQI YAIRQSISKA LVAYYQKYVD EASKKEIKDI LIQYDRTLLV ADPRRCESKK FGGPGARARY Q
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6217
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol