Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 40S ribosomal protein S12 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 40S ribosomal protein S12, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8414-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054481
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001007.2
40S ribosomal protein S12 Protein
Research Use Only
RPS12
Recombinant Protein
E. coli
MAEEGIAAGG VMDVNTALQE VLKTALIHDG LARGIREAAK ALDKRQAHLC VLASNCDEPM YVKLVEALCA EHQINLIKVD DNKKLGEWVG LCKIDREGKP RKVVGCSCVV VKDYGKESQA KDVIEEYFKC KK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6206
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol