Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 40S ribosomal protein S11 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 40S ribosomal protein S11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8389-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054371
  • 234.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío
27-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001006.1
40S ribosomal protein S11 Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
6205
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
RPS11
Recombinant Protein
E. coli
ADIQTERAYQ KQPTIFQNKK RVLLGETGKE KLPRYYKNIG LGFKTPKEAI EGTYIDKKCP FTGNVSIRGR ILSGVVTKMK MQRTIVIRRD YLHYIRKYNR FEKRHKNMSV HLSPCFRDVQ IGDIVTVGEC RPLSKTVRFN VLKVTKAAGT KKQFQKF