Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 39S ribosomal protein L55, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 39S ribosomal protein L55, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6384-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052920
  • 675.00€ / 200 microgramos
Fecha estimada de envío
27-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001308213.1
39S ribosomal protein L55, mitochondrial Protein
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
128308
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
MRPL55
Recombinant Protein
E. coli
DSSRASLTRV HRQAYARLYP VLLVKQDGST IHIRYREPRR MLAMPIDLDT LSPEERRARL RKREAQLQSR KEYEQELSDD LHVERYRQFW TRTKK