Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 39S ribosomal protein L20, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 39S ribosomal protein L20, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8062-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052441
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_060441.2
39S ribosomal protein L20, mitochondrial Protein
Research Use Only
MRPL20
Recombinant Protein
E. coli
VIRAFVKCTK ARYLKKKNMR TLWINRITAA SQEHGLKYPA LIGNLVKCQV ELNRKVLADL AIYEPKTFKS LAALASRRRH EGFAAALGDG KEPEGIFSRV VQYH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55052
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol