Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 39S ribosomal protein L19, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 39S ribosomal protein L19, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6381-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052900
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_055578.2
39S ribosomal protein L19, mitochondrial Protein
Research Use Only
MRPL19
Recombinant Protein
E. coli
MAACIAAGHW AAMGLGRSFQ AARTLLPPPA SIACRVHAGP VRQQSTGPSE PGAFQPPPKP VIVDKHRPVE PERRFLSPEF IPRRGRTDPL KFQIERKDML ERRKVLHIPE FYVGSILRVT TADPYASGKI SQFLGICIQR SGRGLGATFI LRNVIEGQGV EICFELYNPR VQEIQVVKLE KRLDDSLLYL RDALPEYSTF DVNMKPVVQE PNQKVPVNEL KVKMKPKPWS KRWERPNFNI KGIRFDLCLT EQQMKEAQKW NQPWLEFDMM REYDTSKIEA AIWKEIEASK RS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9801
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol