Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 28S ribosomal protein S6, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 28S ribosomal protein S6, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6386-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052930
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_115865.1
28S ribosomal protein S6, mitochondrial Protein
Research Use Only
MRPS6
Recombinant Protein
E. coli
PRYELALILK AMQRPETAAT LKRTIEALMD RGAIVRDLEN LGERALPYRI SAHSQQHNRG GYFLVDFYAP TAAVESMVEH LSRDIDVIRG NIVKHPLTQE LKECEGIVPV PLAEKLYSTK KRKK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
64968
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol