Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 2-oxoglutarate dehydrogenase, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 2-oxoglutarate dehydrogenase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001003941.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 4967 |
Nombre | 2-oxoglutarate dehydrogenase, mitochondrial Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16023370
|
enQuireBio™
QP6447-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16043370
|
enQuireBio™
QP6447-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16033370
|
enQuireBio™
QP6447-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16053370
|
enQuireBio™
QP6447-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16063370
|
enQuireBio™
QP6447-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16073370
|
enQuireBio™
QP6447-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001003941.1 | |
2-oxoglutarate dehydrogenase, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). of Isoform 3 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4967 | |
Research Use Only | |
OGDH | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SAPVAAEPFL SGTSSNYVEE MYCAWLENPK SVHKSWDIFF RNTNAGAPPG TAYQSPLPLS RGSLAAVAHA QSLVEAQPNV DKLVEDHLAV QSLIRAYQIR GHHVAQLDPL GILDADLDSS VPADIISSTD KLGFYGLDES DLDKVFHLPT TTFIGGQESA LPLREIIRRL EMAYCQHIGV EFMFINDLEQ CQWIRQKFET PGIMQFTNEE KRTLLARLVR STRFEEFLQR KWSSEKRFGL EGCEVLIPAL KTIIDKSSEN GVDYVIMGMP HRGRLNVLAN VIRKELEQIF CQFDSKLEAA DEGSGDVKYH LGMYHRRINR VTDRNITLSL VANPSHLEAA DPVVMGKTKA EQFYCGDTEG KKVRPRERRA RQIVKAPCSS MEF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |