missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant HSV HSV-8 M Protein
A cDNA sequence encoding the HSV-8 M was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | HSV HSV-8 M Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | HSV |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15910139
|
enQuireBio™
QP12349-100UG |
100 μg |
238.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15930139
|
enQuireBio™
QP12349-500UG |
500 μg |
910.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15920139
|
enQuireBio™
QP12349-1MG |
1 mg |
1815.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
HSV HSV-8 M Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HSV | |
GST | |
HSV-8 Mosaic protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
100mM NaCl, 0.1% SDS and 50% glycerol. |