Learn More
enQuireBio™ Recombinant HSV HSV-1 gG Protein
A cDNA sequence encoding the HSV-1 gG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1515.00€
Especificaciones
Nombre HSV HSV-1 gG Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada HSV
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15900119
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12341-100UG
100 μg
238.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15920119
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12341-500UG
500 μg
910.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15910119
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12341-1MG
1 mg
1515.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
HSV HSV-1 gG Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HSV
GST
HSV-1 gG protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
(1 mg/ml) 25mM Tris-HCl pH 7.2, 1mM EDTA, and 50% glycerol.