Learn More
enQuireBio™ Recombinant HSV HCV Core NS3 Protein
A cDNA sequence encoding the HCV Core NS3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre HSV HCV Core NS3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada HSV
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15909548
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12156-100UG
100 μg
238.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15929548
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12156-500UG
500 μg
910.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15919548
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12156-1MG
1 mg
1815.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
HSV HCV Core NS3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HSV
Untagged
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Sterile filtered solution containing PBS, 1M urea and 25mM Arginine.