Learn More
enQuireBio™ Recombinant Horse Serum amyloid A Protein
A DNA sequence encoding the Equus caballus (Horse) Serum amyloid A protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6647-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16074800
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Serum amyloid A Protein
Research Use Only
SAA1
Recombinant Protein
Yeast
LLSFLGEAAR GTWDMIRAYN DMREANYIGA DKYFHARGNY DAAKRGPGGA WAAKVISDAR ENFQRFTDRF SFGGSGRGAE DSRADQAANE WGRSGKDPNH FRPHGLPDKY
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
50 μg
Not determined.
Full Length
Horse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol