Learn More
enQuireBio™ Recombinant Horse Latherin Protein
A DNA sequence encoding the Equus caballus (Horse) Latherin, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001075328.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 100033921 |
Nombre | Latherin Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16018421
|
enQuireBio™
QP9489-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16058421
|
enQuireBio™
QP9489-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16028421
|
enQuireBio™
QP9489-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16048421
|
enQuireBio™
QP9489-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16068421
|
enQuireBio™
QP9489-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16038421
|
enQuireBio™
QP9489-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001075328.2 | |
Latherin Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Mature Protein | |
Horse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
100033921 | |
Research Use Only | |
LATH | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
QQIPPEVSSQ ITDALTQGLL DGNFLSLLNA INLEGLLNTI LDQVTGLLNI LVGPLLGPSD AEIKLQDTRL LQLSLEFSPD SKGIDIWIPL ELSVYLKLLI LEPLTLYVRT DIRVQLRLES DEDGKYRLAF GHCSLLPRAI ELQSGNPLSL PVNAVLGTIE NALGNFITED LGAGLCPTLN SLVSNLDLQL VNNLINLILD RANVDLSV | |
Greater than 86.7% as determined by SDS-PAGE. |