Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV HTLV-1 mosaic Protein
A cDNA sequence encoding the HTLV-1 mosaic was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre HIV HTLV-1 mosaic Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada HIV
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15920159
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12356-100UG
100 μg
238.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15940159
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12356-500UG
500 μg
910.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15930159
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12356-1MG
1 mg
1815.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
HIV HTLV-1 mosaic Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HIV
Untagged
HTLV-1 Mosaic protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining) and RP-HPLC.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
60mM NaCl, 50mM Tris-HCl pH 8.0, 0.25% Sarkosil, 50% glycerol and 10mM glutathione.