Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV HTLV-1 gp46 mosaic Protein
A cDNA sequence encoding the HTLV-1 gp46 mosaic was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
181.00€ - 1415.00€
Especificaciones
Nombre HIV HTLV-1 gp46 mosaic Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag Untagged
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada HIV
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15900159 Ver documentos enQuireBio™
QP12355-1MG
1 mg 1415.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
20-12-2019
Añadir a la cesta
15910159 Ver documentos enQuireBio™
QP12355-500UG
500 μg 710.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
20-12-2019
Añadir a la cesta
15990149 Ver documentos enQuireBio™
QP12355-100UG
100 μg 181.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
20-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
HIV HTLV-1 gp46 mosaic Protein
Untagged
HIV
Recombinant Protein
E. coli
HTLV-1 gp46 protein is >95% pure as determined by 10% SDS-PAGE (coomassie staining) and RP-HPLC.