Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-2 Envelope Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-2 Envelope was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1515.00€
Especificaciones
Nombre HIV-2 Envelope Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada HIV
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15969878
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12267-100UG
100 μg
238.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15989878
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12267-500UG
500 μg
910.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15979878
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12267-1MG
1 mg
1515.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
HIV-2 Envelope Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HIV
Untagged
Greater than 95.0% as determined by HPLC analysis and SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
50mM Tris-HCl and 6M urea, pH 7.2.