missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant HIV-1 TAT Clade-A Protein

A cDNA sequence encoding the HIV-1 TAT Clade-A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP12262-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15929868

  • 212.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

HIV-1 TAT Clade-A Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Lyophilized with 10% glycerol.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HIV
Untagged
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales