Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1515.00€
Especificaciones
Nombre HIV-1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada HIV
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15959798
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12240-100UG
100 μg
238.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15979798
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12240-500UG
500 μg
910.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15969798
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12240-1MG
1 mg
1515.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
HIV-1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HIV
Untagged
Greater than 95.0% as determined by HPLC analysis and SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
100mM NaPO4, pH 6 and 0.05% SDS.