Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 p66 pol Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-1 p66 pol was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Especificaciones
Nombre HIV-1 p66 pol Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada HIV
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15949858
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12259-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15939858
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12259-10UG
10 μg
301.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15929858
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12259-100UG
100 μg
2725.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
HIV-1 p66 pol Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HIV
Untagged
Greater than 90.0% as determined by HPLC analysis & SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
The protein solution contains 30mM Tris pH 7, 0.15M NaCl and 0.2mM EDTA.