Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 Integrase Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-1 Integrase was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | HIV-1 Integrase Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | HIV |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15919838
|
enQuireBio™
QP12252-100UG |
100 μg |
238.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15939838
|
enQuireBio™
QP12252-500UG |
500 μg |
910.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15929838
|
enQuireBio™
QP12252-1MG |
1 mg |
1815.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
HIV-1 Integrase Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HIV | |
His | |
1.5M urea, 25mM Tris-HCl pH 8.0, 0.2% Triton-X and 50% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
mfldgidkaqeehekyhsnwramasdfnlppvvakeivascdkcqlkgeamhgqvdcspgiwqldcthlegkvilvavhvasgyieaevipaetgqetayfilklagrwpvktihtdngsnftsttvkaacwwagikqefgipynpqsqgviesmnkelkkiigqvrdqaehlktavqmavfihnfkrkggiggysagerivdiiatdiqtkelqkqitkiqnfrvyyrdsrdplwkgpakllwkgegavviqdnsdikvvprrkakiirdygkqmagddcvasrqdedhhhhhh | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |