Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 gp41 16kDa Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-1 gp41 16kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
212.00€ - 910.00€
Especificaciones
Nombre HIV-1 gp41 16kDa Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada HIV
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15929828
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12249-100UG
100 μg
212.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15949828
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12249-500UG
500 μg
605.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15939828
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12249-1MG
1 mg
910.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
HIV-1 gp41 16kDa Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HIV
His
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Lyophilized from 1 mg/ml in 20mM Na-carbonate, pH 9.6.