Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 gp120 LAV Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-1 gp120 LAV was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Especificaciones
Nombre | HIV-1 gp120 LAV Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | HIV |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15929818
|
enQuireBio™
QP12245-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15919818
|
enQuireBio™
QP12245-10UG |
10 μg |
301.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15909818
|
enQuireBio™
QP12245-100UG |
100 μg |
2725.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
HIV-1 gp120 LAV Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HIV | |
Untagged | |
The protein solution contains 10mM Tris-Cl pH 7.6, 150mM NaCl and 0.01% Triton N-101. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
IPGEKLWVTV YYGVPVWKEA TTTLFCASDA KAYDTEVHNV ATHACVPTDP NPQEVVLVNV TENFNMWKND MVEQMHEDII SLWDQSLKPC VKLTPLCVSL KCTDLKNDTN TNSSSGRMIM EKGEIKNCSF NISTSIRDKV QKEYAFFYKL DIVPIDNTSY RLISCNTSVI TQACPKVSFE PIPIHYCAPA GFAILKCNNK TFNGTGPCTN VSTVQCTHGI RPVVSTQLLL NGSLAEEDVV IRSANFTDNA KTIIVQLNTS VEINCTRPNN NTRKSIRIQR GPGRAFVTIG KIGNMRQAHC NISRAKWNAT LKQIASKLRE QFGNNKTIIF KQSSGGDPEI VTHSFNCGGE FFYCNSTQLF NSTWFNSTWS TEGSNNTEGS DTITLPCRIK QFINMWQEVG KAMYAPPISG QIRCSSNITG LLLTRDGGNN NNGSEIFRPG GGDMRDNWRS ELYKYKVVKI EPLGVAPTKA KRRVVQREKR | |
Greater than 90.0% as determined by HPLC analysis and SDS-PAGE. |