Learn More
enQuireBio™ Recombinant hepatitis Capsid Protein
A DNA sequence encoding the Hepatitis E virus genotype 3 (isolate Human/United States/US2) (HEV-3) Capsid protein, was expressed in the hosts and tags indicated. option, abov
Marca:  enQuireBio™ QP8294-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053831
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
Especificaciones
hepatitis Capsid Protein
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Hepatitis
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
ORF2
Recombinant Protein
E. coli
KLYTSVENAQ QDKGITIPHD IDLGDSRVVI QDYDNQHEQD RPTPSPAPSR PFSVLRANDV LWLSLTAAEY DQTTYGSSTN PMYVSDTVTL VNVATGAMS- QAVARSLDWS KVTLDGRPLT TIQQYSKTFY VLPLRGKLSF WEAGTTKAGY PYNYNTTASD QILIENAAGH RVAISTYTTS LGAGPTSISA VGVLAPHSAL AVLEDTIDYP ARAHTFDDFC PECRTLGLQG CAFQSTIAEL QRLKMKVGKT RES