Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C virus genotype 1a (isolate 1) polyProtein
A DNA sequence encoding the Hepatitis C virus genotype 1a (isolate 1) (HCV) Hepatitis C virus genotype 1a (isolate 1) polyprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
440.00€ - 3745.00€
Especificaciones
Nombre Hepatitis C virus genotype 1a (isolate 1) polyProtein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16026950
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6996-10UG
10 μg
440.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16056950
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6996-20UG
20 μg
570.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16046950
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6996-200UG
200 μg
1765.00€
200 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16066950
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6996-500UG
500 μg
2360.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16036950
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6996-1MG
1 mg
3745.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Hepatitis C virus genotype 1a (isolate 1) polyProtein
Not determined.
Recombinant Protein
Mammal
YQVRNSTGLY HVTNDCPNSS IVYEAADAIL HTPGCVPCVR EGNASRCWVA MTPTVATRDG KLPATQLRRH IDLLVGSATL CSALYVGDLC GSVFLVGQLF TFSPRRHWTT QGCNCSIYPG HITGHRMAWD MMMN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Partial (see sequence information for more details).
Hepatitis
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol