missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV NS5B Protein

A cDNA sequence encoding the HCV NS5B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP12200-500ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15919678

  • 910.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Hepatitis C HCV NS5B Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
1.5M urea, 25mM Tris-HCl pH 8.0, 0.2% Triton-X and 50% Glycerol.
500 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Hepatitis C
His
Protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales