missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV NS4 Mosaic Genotype-3 Protein
A cDNA sequence encoding the HCV NS4 Mosaic Genotype-3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | Hepatitis C HCV NS4 Mosaic Genotype-3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Hepatitis C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15989618
|
enQuireBio™
QP12183-100UG |
100 μg |
238.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15909628
|
enQuireBio™
QP12183-500UG |
500 μg |
910.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15999618
|
enQuireBio™
QP12183-1MG |
1 mg |
1815.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Hepatitis C HCV NS4 Mosaic Genotype-3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Hepatitis C | |
GST | |
Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
1.5M urea, 25mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.2% Triton-X and 50% glycerol. |