Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV NS4 a+b Protein
A cDNA sequence encoding the HCV NS4 a+b was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
338.00€ - 2000.00€
Especificaciones
Nombre | Hepatitis C HCV NS4 a+b Protein |
---|---|
Pureza | HCV NS4 a+b Biotin protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15939608
|
enQuireBio™
QP12178-B-100UG |
100 μg |
338.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 22-03-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15959608
|
enQuireBio™
QP12178-B-500UG |
500 μg |
1200.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 22-03-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15949608
|
enQuireBio™
QP12178-B-1MG |
1 mg |
2000.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 22-03-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Especificaciones
Hepatitis C HCV NS4 a+b Protein | |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
1658 TWVLVGGVLAALAAYCLSTGCVVIVGRVVLSGKPAIIPDREVLYREFDEMEECSQHLPYIEQGMMLAEQFKQKALGLLQTASRQAEVIAPAVQTNWQKLETFWAKHMWNFISGIQYLAGLSTLPGNPAIASLMAFTAAVTSPLTTSQTLLFNILGGWVAAQLAAPGAATAFVGAGLAGAAIGSVGLGKVLIDILAGYGAGVAGAL 1863 |
HCV NS4 a+b Biotin protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Hepatitis C | |
Biotin | |
(1 mg/ml) 20mM Tris-HCl pH 8 and 8M urea. |