missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV NS3 Genotype-5 Protein

A cDNA sequence encoding the HCV NS3 Genotype-5 (Amino Acids 1192-1459) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

238.00€ - 1815.00€

Especificaciones

Nombre Hepatitis C HCV NS3 Genotype-5 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Hepatitis C
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15905459
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP14029-100UG
100 μg
238.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15925459
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP14029-500UG
500 μg
910.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15915459
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP14029-1MG
1 mg
1815.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Hepatitis C HCV NS3 Genotype-5 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Hepatitis C
His
HCV NS3 Genotype-5 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
1.5M urea, 25mM Tris-HCl pH 8.0, 0.2% Triton-X and 50% Glycerol.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications