Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis B HBV HBe Protein
A cDNA sequence encoding the HBV HBe was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1515.00€
Especificaciones
Nombre Hepatitis B HBV HBe Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Hepatitis B
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15989468
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12132-100UG
100 μg
238.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15909478
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12132-500UG
500 μg
910.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15999468
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12132-1MG
1 mg
1515.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Hepatitis B HBV HBe Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Hepatitis B
GST
HBV HBe protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
(1 mg/ml) 50mM Tris-HCl pH 8.5, 5mM DTT, 10mM BMe and 8M Urea.