Learn More
enQuireBio™ Recombinant H. pylori Vacuolating cytotoxin autotransporter Protein
A DNA sequence encoding the Helicobacter pylori (Campylobacter pylori) Vacuolating cytotoxin autotransporter, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7651-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16020021
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Vacuolating cytotoxin autotransporter Protein
Research Use Only
vacA
Recombinant Protein
E. coli
KYEKPTNVWA NAIGGTSLNN GSNASLYGTS AGVDAYLNGE VEAIVGGFGS YGYSSFSNQA NSLNSGANNT NFGVYSRIFA NQHEFDFEAQ GALGSDQSSL NFKSALLQDL NQSYHYLAYS ATTRASYGYD FAFFRNALVL KPSVGVSYNH LGSTNFKSNS NQVALSNGSS SQHLFNANAN VEARYYYGDT SYFYMNAGVL QEFARFGSNN AVSLNTFKVN ATRNPLNTHA RVMMGGELQL AKEVFLNLGV VYLHNLISNA SHFASNLGMR YSF
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
H. pylori
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol