missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant H. pylori Urease subunit beta Protein

A DNA sequence encoding the Helicobacter pylori (strain ATCC 700392 / 26695) (Campylobacter pylori) Urease subunit beta, was expressed in the hosts and tags indicated. option, abo

Marca:  enQuireBio™ QP8794-ec-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16056501

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

NP_206872.1
Urease subunit beta Protein
10 μg
Not determined.
Full Length
H. pylori
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
899104
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
entB
Recombinant Protein
E. coli
MKKISRKEYV SMYGPTTGDK VRLGDTDLIA EVEHDYTIYG EELKFGGGKT LREGMSQSNN PSKEELDLII TNALIVDYTG IYKADIGIKD GKIAGIGKGG NKDMQDGVKN NLSVGPATEA LAGEGLIVTA GGIDTHIHFI SPQQIPTAFA SGVTTMIGGG TGPADGTNAT TITPGRRNLK WMLRAAEEYS MNLGFLAKGN ASNDASLADQ IEAGAIGFKI HEDWGTTPSA INHALDVADK YDVQVAIHTD TLNEAGCVED TMAAIAGRTM HTFHTEGAGG GHAPDIIKVA GEHNILPAST NPTIPFTVNT EAEHMDMLMV CHHLDKSIKE DVQFADSRIR PQTIAAEDTL HDMGIFSITS SDSQAMGRVG EVITRTWQTA DKNKKEFGRL KEEKGDNDNF RIKRYLSKYT INPAIAHGIS EYVGSVEVGK VADLVLWSPA FFGVKPNMII KGGFIALSQM GDANASIPTP QPVYYREMFA HHGKAKYDAN ITFVSQAAYD KGIKEELGLE RQVLPVKNCR NITKKDMQFN DTTAHIEVNP ETYHVFVDGK EVTSKPANKV SLAQLFSIF
Videos
Documentos