missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant H. pylori Glutamate--tRNA ligase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Helicobacter pylori (strain ATCC 700392 / 26695) (Campylobacter pylori) Glutamate--tRNA ligase 1, was expressed in the hosts and tags indicated. option, abo
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_207274.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 898901 |
Nombre | Glutamate--tRNA ligase 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16026920
|
enQuireBio™
QP6981-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16046920
|
enQuireBio™
QP6981-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16036920
|
enQuireBio™
QP6981-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16056920
|
enQuireBio™
QP6981-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16066920
|
enQuireBio™
QP6981-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16076920
|
enQuireBio™
QP6981-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_207274.1 | |
Glutamate--tRNA ligase 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
H. pylori | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
898901 | |
Research Use Only | |
gltX1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSLIVTRFAP SPTGYLHIGG LRTAIFNYLF ARANQGKFFL RIEDTDLSRN SIEAANAIIE AFKWVGLEYD GEILYQSKRF EIYKEYIQKL LDEDKAYYCY MSKEELDALR EEQKARKETP RYDNRYRDFK GTPPKGIEPV VRIKVPQNEV IGFNDGVKGE VKVNTNELDD FIIARSDGTP TYNFVVTIDD ALMGITDVIR GDDHLSNTPK QIVLYKALNF KIPNFFHVPM ILNEEGQKLS KRHGATNVMD YQEMGYLKEA LVNFLARLGW SYQDKEVFSM QELLELFDPK DLNSSPSCFS WHKLNWLNAH YLKNQSVQEL LKLLKPFSFS DLSHLNPTQL DRLLDALKER SQTLKELALK IDEVLIAPVE YEEKVFKKLN QALVMPLLEK FKLELNKANF NDESALENAM RQIIEEEKIK AGSFMQPLRL ALLGKGGGIG LKEALFILGK TESVKRIEDF LKN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |