Learn More
enQuireBio™ Recombinant H. pylori cagA Protein
A DNA sequence encoding the Helicobacter pylori (strain ATCC 700392 / 26695) (Campylobacter pylori) cagA, was expressed in the hosts and tags indicated. option, abo
Marca:  enQuireBio™ QP8795-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056511
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
Especificaciones
NP_207343.1
cagA Protein
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
H. pylori
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
898777
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
cagA
Recombinant Protein
E. coli
MTNETIDQTR TPDQTQSQTA FDPQQFINNL QVAFIKVDNV VASFDPDQKP IVDKNDRDNR QAFDGISQLR EEYSNKAIKN PTKKNQYFSD FIDKSNDLIN KDNLIDVESS TKSFQKFGDQ RYQIFTSWVS HQKDPSKINT RSIRNFMENI IQPPIPDDKE KAEFLKSAKQ SFAGIIIGNQ IRTDQKFMGV FDESLKERQE AEKNGGPTGG DWLDIFLSFI FNKKQSSDVK EAINQEPVPH VQPDIATTTT DIQGLPPEAR DLLDERGNFS KFTLGDMEML DVEGVADIDP NYKF